Spatulas, micro
Spatulas, micro
Cuillère incurvée, 150 mm, 4 mm
N° de catalogue RSGA087.984
Fournisseur:   RSG
Spatulas, micro
N° de catalogue RSGA087.984
Fournisseur:  RSG
Spatulas, micro
Spatulas, micro
Cuillère incurvée, 150 mm, 4 mm
Prix
26,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Stainless steel, 18/10. Micro spatulas with black plastic handle.
Spécifications
  • Désignation:
    Cuillère incurvée
  • Longueur:
    150 mm
  • Largeur de la lame:
    4 mm