Pinces
Emoussée, 100 mm
N° de catalogue 232-0049
Fournisseur: RSG
Aller à :
Product Details & Documents
Ressort principal en acier, léger. Pinces spéciales pour tâches particulièrement précises et délicates.
- Léger
- Disponibles en deux versions différentes
- Extrêmement flexibles
Spécifications
- Type:Emoussée
- Longueur:100 mm