Pinces droites
Pinces droites
Pointes fines, 115 mm
  232-0073
 :   RSG
Pinces droites
  232-0073
 :  RSG
Pinces droites
Pinces droites
Pointes fines, 115 mm
51,90 €
1 * 5 ST
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique.
  • A pointes striées
  • Avec cheville
  • Type:
    Pointes fines
  • Longueur:
    115 mm