Pinces droites
Pinces droites
Pointes fines, 130 mm
N° de catalogue 232-0074
Fournisseur:   RSG
Pinces droites
N° de catalogue 232-0074
Fournisseur:  RSG
Pinces droites
Pinces droites
Pointes fines, 130 mm
Prix
53,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique.
  • A pointes striées
  • Avec cheville
Spécifications
  • Type:
    Pointes fines
  • Longueur:
    130 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.