Pinces droites
Pointes fines, 130 mm
N° de catalogue 232-0074
Fournisseur: RSG
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique.
- A pointes striées
- Avec cheville
Spécifications
- Type:Pointes fines
- Longueur:130 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.