Pinces droites
Pinces droites
Pointes fines, 160 mm
N° de catalogue RSGA311.160
Fournisseur:   RSG
Pinces droites
N° de catalogue RSGA311.160
Fournisseur:  RSG
Pinces droites
Pinces droites
Pointes fines, 160 mm
Prix
67,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique.
  • A pointes striées
  • Avec cheville
Spécifications
  • Type:
    Pointes fines
  • Longueur:
    160 mm