General purpose spoons
Avec tige cylindrique (Ø 8 mm), 210 mm, 28×65 mm
N° de catalogue RSGA329.218
Fournisseur:   RSG
General purpose spoons
N° de catalogue RSGA329.218
Fournisseur:  RSG
General purpose spoons
General purpose spoons
Avec tige cylindrique (Ø 8 mm), 210 mm, 28×65 mm
Prix
86,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Double-ended spoons made from stainless steel.
  • Round handle (Ø 8 mm)
  • One spatula end, one spoon end
Spécifications
  • Désignation:
    Avec tige cylindrique (Ø 8 mm)
  • Longueur:
    210 mm
  • Seq:
    06
  • Taille cuillère:
    28×65 mm