Microspatules doubles, rigides
Microspatules doubles, rigides
100 mm, 5 mm
N° de catalogue RSGA835.100
Fournisseur:   RSG
Microspatules doubles, rigides
N° de catalogue RSGA835.100
Fournisseur:  RSG
Microspatules doubles, rigides
Microspatules doubles, rigides
100 mm, 5 mm
Prix
22,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Spécifications
  • Longueur:
    100 mm
  • Largeur de la lame:
    5 mm