Microspatules doubles, rigides
130 mm, 6 mm
N° de catalogue RSGA836.130
Fournisseur: RSG
Aller à :
Product Details & Documents
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Spécifications
- Longueur:130 mm
- Largeur de la lame:6 mm
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.