Microspatules doubles, rigides
150 mm, 6 mm
N° de catalogue RSGA836.150
Fournisseur:   RSG
Microspatules doubles, rigides
N° de catalogue RSGA836.150
Fournisseur:  RSG
Microspatules doubles, rigides
Microspatules doubles, rigides
150 mm, 6 mm
Prix
24,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Spécifications
  • Longueur:
    150 mm
  • Largeur de la lame:
    6 mm