Double-spatules, étroites
Double-spatules, étroites
Rigide, 500 mm, 20 mm
N° de catalogue RSGA830.500
Fournisseur:   RSG
Double-spatules, étroites
N° de catalogue RSGA830.500
Fournisseur:  RSG
Double-spatules, étroites
Double-spatules, étroites
Rigide, 500 mm, 20 mm
Prix
72,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Double-ended, narrow spatulas made from stainless steel. Available flexible or non flexibe.
Spécifications
  • Désignation:
    Rigide
  • Longueur:
    500 mm
  • Largeur de la lame:
    20 mm