Pinces
Pinces, qualité supérieure, Courbées, pointues, 115 mm
Catalog # RSGA014.115
Supplier:   RSG
Pinces
Catalog # RSGA014.115
Supplier:  RSG
Pinces
Pinces
Pinces, qualité supérieure, Courbées, pointues, 115 mm
Price
48,90 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 1,4301.
Specifications
  • Type:
    Courbées, pointues
  • Désignation:
    Pinces, qualité supérieure
  • Longueur:
    115 mm