Double-spatules, étroites
Rigide, 350 mm, 16 mm
N° de catalogue RSGA830.350
Fournisseur:   RSG
Double-spatules, étroites
N° de catalogue RSGA830.350
Fournisseur:  RSG
Double-spatules, étroites
Double-spatules, étroites
Rigide, 350 mm, 16 mm
Prix
55,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Double-ended, narrow spatulas made from stainless steel. Available flexible or non flexibe.
Spécifications
  • Désignation:
    Rigide
  • Longueur:
    350 mm
  • Largeur de la lame:
    16 mm