Double-spatules, étroites
Rigide, 400 mm, 20 mm
N° de catalogue RSGA830.400
Fournisseur: RSG
Aller à :
Product Details & Documents
Double-ended, narrow spatulas made from stainless steel. Available flexible or non flexibe.
Spécifications
- Désignation:Rigide
- Longueur:400 mm
- Largeur de la lame:20 mm