Microspatules doubles, rigides
100 mm, 3 mm
N° de catalogue RSGA833.100
Fournisseur: RSG
Aller à :
Product Details & Documents
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Documents
Spécifications
- Longueur:100 mm
- Largeur de la lame:3 mm