Anses d'inoculation, réutilisables
Anses d'inoculation, réutilisables
Boucles, longueur de 75 mm, Ø 2,5 mm
N° de catalogue 631-0085
Fournisseur:   RSG
Anses d'inoculation, réutilisables
N° de catalogue 631-0085
Fournisseur:  RSG
Anses d'inoculation, réutilisables
Anses d'inoculation, réutilisables
Boucles, longueur de 75 mm, Ø 2,5 mm
Prix
15,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Ces anses NiCr 8020 sont disponibles dans toute une gamme de tailles et de longueurs avec un diamètre interne de 1,5, 2,5 ou 4 mm. Elles sont résistantes à la chaleur et peuvent être stérilisées à la flamme. Diamètre de fil : 0,6 mm. Porte-anses disponibles séparément.
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Boucles, longueur de 75 mm, Ø 2,5 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • 391-0374
    Needle holder
    240 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 15,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • 391-0373
    Needle holder
    170 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 13,00 €