Pinces droites
Pointes fines, 105 mm
Catalog # 232-0072
Supplier:   RSG
Pinces droites
Catalog # 232-0072
Supplier:  RSG
Pinces droites
Pinces droites
Pointes fines, 105 mm
Price
50,50 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique.
  • A pointes striées
  • Avec cheville
Specifications
  • Type:
    Pointes fines
  • Longueur:
    105 mm