General purpose spoons
General purpose spoons
Avec tige cylindrique (Ø 8 mm), 300 mm, 28×65 mm
Catalog # RSGA329.308
Supplier:   RSG
General purpose spoons
Catalog # RSGA329.308
Supplier:  RSG
General purpose spoons
General purpose spoons
Avec tige cylindrique (Ø 8 mm), 300 mm, 28×65 mm
Price
94,40 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Double-ended spoons made from stainless steel.
  • Round handle (Ø 8 mm)
  • One spatula end, one spoon end
Specifications
  • Désignation:
    Avec tige cylindrique (Ø 8 mm)
  • Longueur:
    300 mm
  • Seq:
    07
  • Taille cuillère:
    28×65 mm