Micro-spatules doubles
210 mm, 3 mm
N° de catalogue 231-0426
Fournisseur: RSG
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Micro-spatules pour poudre très souples, antimagnétiques.
- Tige ronde. Deux extrémités de spatule: une arrondie et une plate
- Forme droite
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Longueur:210 mm
- Largeur de la lame:3 mm