Huile à immersion
Huile à immersion
Imersol™ 518 F, Bottle, 500 mL
N° de catalogue ZEIS4449640000000
Fournisseur:   ZEISS
Huile à immersion
N° de catalogue ZEIS4449640000000
Fournisseur:  ZEISS
Numéro CAS:  
Huile à immersion
Huile à immersion
Imersol™ 518 F, Bottle, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
745,38 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Immersion oil 518 F according ISO 8036-1/2.
  • Halogen-free
  • Fluorescence free
Certifications: ISO 8036-1/2
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Imersol™ 518 F