Screw caps for micro tubes
Screw caps for micro tubes, rouge
SARS65.716.003
Marketsource
: SARSTEDT
PP, coloured.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Screw cap with O-ring seal.
- Couleur:rouge
- Désignation:Screw caps for micro tubes
- Seq:09
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.