Câbles pour électrodes
Câbles pour électrodes
BNC connector for pH meters with BNC for example Hach, Orion, Mettler, 2 m
N° de catalogue SCOI285121221
Fournisseur:   SI Analytics
Câbles pour électrodes
N° de catalogue SCOI285121221
Fournisseur:  SI Analytics
Câbles pour électrodes
Câbles pour électrodes
BNC connector for pH meters with BNC for example Hach, Orion, Mettler, 2 m
Prix
82,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Câbles pour électrodes, plus toute une gamme de connecteurs adaptés à la plupart des pH-mètres.
Spécifications
  • Désignation:
    BNC connector for pH meters with BNC for example Hach, Orion, Mettler
  • Longueur:
    2 m
  • Seq:
    17