Test sets
Test sets
Test set for conductive compounds
N° de catalogue DRAE8103170
Fournisseur:   Dräger
Test sets
N° de catalogue DRAE8103170
Fournisseur:  Dräger
Test sets
Test sets
Test set for conductive compounds
Prix
135,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These test sets allow for the semi quantitative measurements of five different gases at the same time.
Spécifications
  • Désignation:
    Test set for conductive compounds
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    DRAE8103170
  • Durée de mesure:
    120 s
  • Modèle:
    Test set for conductive compounds