Dressing forceps, micro
Dressing forceps, micro
Curved, fine, 115 mm
N° de catalogue HAMMHWC203-11
Fournisseur:   HAMMACHER KARL
Dressing forceps, micro
N° de catalogue HAMMHWC203-11
Fournisseur:  HAMMACHER KARL
Dressing forceps, micro
Dressing forceps, micro
Curved, fine, 115 mm
Prix
84,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
WIRONIT steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 to 12% nickel).
  • Resistant to corrosion
  • Anti-magnetic
  • Serrated
Spécifications
  • Type:
    Curved, fine
  • Longueur:
    115 mm
  • Seq:
    08