Cuves à échantillons
Cuve rectangulaire, 3,5 ml, 10 mm, Verre optique
N° de catalogue HACHLZP045
Fournisseur: Hach
Aller à :
Product Details & Documents
Cuves à échantillons spécialement conçues pour une utilisation avec les photomètres.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Spécifications
- Trajet optique:10 mm
- Volume:3,5 ml
- Matière fenêtre:Verre optique
- Désignation:Cuve rectangulaire
- Seq:07