pH Buffer solutions
pH Buffer solutions
Buffer solution, 10,00, incolore, 500 mL
N° de catalogue HACH1222149
Fournisseur:   Hach
pH Buffer solutions
N° de catalogue HACH1222149
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
pH Buffer solutions
pH Buffer solutions
Buffer solution, 10,00, incolore, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
23,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
For calibration of pH meters.
Accuracy: pH is ±0,02 at 25 °C
Certifications: Traceable to NIST.
Attention: Please note that the pH 4 and 10 buffers contain formaldehyde <0,1% and the pH 7 buffer contains formaldehyde 0,1 to 1%.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 mL
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Buffer solution
  • Valeur pH:
    10,00