VISOCOLOR® Colorimetric Test, Hardness
VISOCOLOR® HE Dureté totale H 20 F, Réactifs pour 200 déterminations, seringue de titration, éprouvette avec graduation et 2 embouts de seringue, 0,6 - 25,0 °e (1 remplissage de seringue); 0,1 - 3,6 mmol/L (Ca²⁺) (1 remplissage de seringue), Phénolphtaléine, Visual, 170×125×45 mm (Including packaging), 200, 1 KIT
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
VISOCOLOR® Colorimetric Test, Hardness
N° de catalogue MANA915005
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Réactifs pour la détermination de la dureté dans les échantillons d'eau.
- Combine une exécution simple avec une grande fiabilité de mesure
Détermination simple directement sur place ou en laboratoire.
Le terme dureté carbonatée décrit la quantité d'ions magnésium et calcium pour laquelle des quantités molaires équivalentes d'hydrogénocarbonate sont disponibles dans la solution.
Substances dangereuses: Oui
Livraison:
Spécifications
Spécifications
- Méthode chimique:Phénolphtaléine
- Cdt:1 KIT
- Désignation:VISOCOLOR® HE Dureté totale H 20 F
- Dimensions:170×125×45 mm (Including packaging)
- Pour appareil:Visual
- Tests par set:200
- Plage de mesure:0,6 - 25,0 °e (1 remplissage de seringue); 0,1 - 3,6 mmol/L (Ca²⁺) (1 remplissage de seringue)
- Contenu:Réactifs pour 200 déterminations, seringue de titration, éprouvette avec graduation et 2 embouts de seringue
- Cat. No.:MANA915005
- Durée de conservation (mois):18
- Poids:265,5 g (Conditionnement inclus)
- Plateforme:Titrimetric test kits
- Température de stockage:15...25 °C