VISOCOLOR® Colorimetric Test, Hardness
VISOCOLOR® HE Dureté carbonatée C 20, Réactifs pour 200 déterminations, seringue de titration, éprouvette avec graduation et 2 embouts de seringue, 0,5 - 20,0 °e (1 remplissage de seringue); 0,2 - 7,2 mmol/L (H⁺) (1 remplissage de seringue), Indicateur mixte, Visual, 170×125×45 mm (Including packaging), 200, 1 KIT
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
VISOCOLOR® Colorimetric Test, Hardness
N° de catalogue MANA915003
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Réactifs pour la détermination de la dureté dans les échantillons d'eau.
- Combine une exécution simple avec une grande fiabilité de mesure
Détermination simple directement sur place ou en laboratoire.
Le terme dureté carbonatée décrit la quantité d'ions magnésium et calcium pour laquelle des quantités molaires équivalentes d'hydrogénocarbonate sont disponibles dans la solution.
Substances dangereuses: Oui
:
Spécifications
Spécifications
- Méthode chimique:Indicateur mixte
- Cdt:1 KIT
- Désignation:VISOCOLOR® HE Dureté carbonatée C 20
- Dimensions:170×125×45 mm (Including packaging)
- Pour appareil:Visual
- Tests par set:200
- Plage de mesure:0,5 - 20,0 °e (1 remplissage de seringue); 0,2 - 7,2 mmol/L (H⁺) (1 remplissage de seringue)
- Contenu:Réactifs pour 200 déterminations, seringue de titration, éprouvette avec graduation et 2 embouts de seringue
- Cat. No.:MANA915003
- Durée de conservation (mois):24
- Poids:278,1 g (Conditionnement inclus)
- Plateforme:Titrimetric test kits
- Température de stockage:15...25 °C
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



