VISOCOLOR® Test colorimétrique, Nitrite
VISOCOLOR® alpha Nitrite, Réactifs pour 200 déterminations et échelle de couleurs dans un blister, 0.05 • 0.10 • 0.25 • 0.5 • 1.0 mg/L (NO₂⁻), Acide sulfanilique/1, Visual, 92×153×35 mm (including packaging), Substances dangereuses: Oui, 200, 1 KIT
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
VISOCOLOR® Test colorimétrique, Nitrite
N° de catalogue MANA935066
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Réactifs pour la détermination des nitrites dans les échantillons d'eau.
- Combine une exécution simple avec une grande fiabilité de mesure
Détermination simple directement sur place ou en laboratoire.
:
Documents
Spécifications
Spécifications
- Méthode chimique:Acide sulfanilique/1
- Cdt:1 KIT
- Désignation:VISOCOLOR® alpha Nitrite
- Dimensions:92×153×35 mm (including packaging)
- Type:Substances dangereuses: Oui
- Pour appareil:Visual
- Tests par set:200
- Plage de mesure:0.05 • 0.10 • 0.25 • 0.5 • 1.0 mg/L (NO₂⁻)
- Contenu:Réactifs pour 200 déterminations et échelle de couleurs dans un blister
- Cat. No.:MANA935066
- Durée de conservation (mois):18
- Poids:41,25 g (Conditionnement inclus)
- Plateforme:Colorimetric test kits
- Modèle:MANA935066
- Température de stockage:15…25 °C