VISOCOLOR® Colorimetric Test, Hardness
VISOCOLOR® alpha Dureté totale, Réactifs pour 100 déterminations dans un blister, 1 goutte correspond à 1 °e, Titration complexométrique, Visual, 150×93×35 mm (Including packaging), 100, 1 KIT
Leverancier: MACHEREY-NAGEL
VISOCOLOR® Colorimetric Test, Hardness
Catalogus # MANA935042
Leverancier: MACHEREY-NAGEL
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Réactifs pour la détermination de la dureté dans les échantillons d'eau.
- Combine une exécution simple avec une grande fiabilité de mesure
Détermination simple directement sur place ou en laboratoire.
Le terme dureté carbonatée décrit la quantité d'ions magnésium et calcium pour laquelle des quantités molaires équivalentes d'hydrogénocarbonate sont disponibles dans la solution.
Substances dangereuses: Oui
Levering:
Specificaties
Specificaties
- Méthode chimique:Titration complexométrique
- Cdt:1 KIT
- Désignation:VISOCOLOR® alpha Dureté totale
- Dimensions:150×93×35 mm (Including packaging)
- Pour appareil:Visual
- Tests par set:100
- Plage de mesure:1 goutte correspond à 1 °e
- Contenu:Réactifs pour 100 déterminations dans un blister
- Cat. No.:MANA935042
- Durée de conservation (mois):18
- Poids:64 g (Conditionnement inclus)
- Plateforme:Titrimetric test kits
- Température de stockage:15...25 °C
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.