VISOCOLOR® Test colorimétrique, Nitrite
VISOCOLOR® Test colorimétrique, Nitrite
VISOCOLOR® ECO HE Nitrite, recharge, Test no.5-44;Domaine de mesure valable pour le PF-12Plus. Il peut être différent pour les autres photomètres, Réactifs pour 120 déterminations dans une boîte, 0 • 0,02 • 0,03 • 0,05 • 0,07 • 0,1 • 0,2 • 0,3 • 0,5 mg/L(NO₂⁻); 0,02 - 0,50 mg/L (NO₂⁻), Acide sulfanilique/1, PF-12Plus; PF-3 Fish; Advance; Visual, 170×115×70 mm (including packaging), Substances dangereuses: Oui, 120, 1 KIT
Catalog # MANA931244
Supplier:   MACHEREY-NAGEL
VISOCOLOR® Test colorimétrique, Nitrite
Catalog # MANA931244
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
CAS Number:  
VISOCOLOR® Test colorimétrique, Nitrite
VISOCOLOR® Test colorimétrique, Nitrite
VISOCOLOR® ECO HE Nitrite, recharge, Test no.5-44;Domaine de mesure valable pour le PF-12Plus. Il peut être différent pour les autres photomètres, Réactifs pour 120 déterminations dans une boîte, 0 • 0,02 • 0,03 • 0,05 • 0,07 • 0,1 • 0,2 • 0,3 • 0,5 mg/L(NO₂⁻); 0,02 - 0,50 mg/L (NO₂⁻), Acide sulfanilique/1, PF-12Plus; PF-3 Fish; Advance; Visual, 170×115×70 mm (including packaging), Substances dangereuses: Oui, 120, 1 KIT
CAS Number:  
Price
33,60 €
Log in for availability
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Réactifs pour la détermination des nitrites dans les échantillons d'eau.
  • Combine une exécution simple avec une grande fiabilité de mesure
Détermination simple directement sur place ou en laboratoire.
Delivery information:
Specifications
Specifications
  • Méthode chimique:
    Acide sulfanilique/1
  • Cdt:
    1 KIT
  • Désignation:
    VISOCOLOR® ECO HE Nitrite, recharge, Test no.5-44;Domaine de mesure valable pour le PF-12Plus. Il peut être différent pour les autres photomètres
  • Dimensions:
    170×115×70 mm (including packaging)
  • Type:
    Substances dangereuses: Oui
  • Pour appareil:
    PF-12Plus; PF-3 Fish; Advance; Visual
  • Tests par set:
    120
  • Plage de mesure:
    0 • 0,02 • 0,03 • 0,05 • 0,07 • 0,1 • 0,2 • 0,3 • 0,5 mg/L(NO₂⁻); 0,02 - 0,50 mg/L (NO₂⁻)
  • Contenu:
    Réactifs pour 120 déterminations dans une boîte
  • Cat. No.:
    MANA931244
  • Durée de conservation (mois):
    18
  • Poids:
    113,8 g (Conditionnement inclus)
  • Plateforme:
    Colorimetric test kits
  • Modèle:
    MANA931244
  • Température de stockage:
    15…25 °C