VISOCOLOR® Test colorimétrique, Nitrite
VISOCOLOR® ECO Nitrite, Test no.5-44;Domaine de mesure valable pour le PF-12Plus. Il peut être différent pour les autres photomètres, Réactifs pour 120 déterminations, échelle de couleurs et accessoires dans une boîte, 0 • 0,02 • 0,03 • 0,05 • 0,07 • 0,1 • 0,2 • 0,3 • 0,5 mg/L(NO₂⁻); 0,02 - 0,50 mg/L (NO₂⁻), Acide sulfanilique/1, PF-12Plus; PF-3 Fish; Advance; Visual, 168×112×40 mm (including packaging), Substances dangereuses: Oui, 120, 1 KIT
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
VISOCOLOR® Test colorimétrique, Nitrite
N° de catalogue MANA931044
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Réactifs pour la détermination des nitrites dans les échantillons d'eau.
- Combine une exécution simple avec une grande fiabilité de mesure
Détermination simple directement sur place ou en laboratoire.
Livraison:
Documents
Spécifications
Spécifications
- Méthode chimique:Acide sulfanilique/1
- Cdt:1 KIT
- Désignation:VISOCOLOR® ECO Nitrite, Test no.5-44;Domaine de mesure valable pour le PF-12Plus. Il peut être différent pour les autres photomètres
- Dimensions:168×112×40 mm (including packaging)
- Type:Substances dangereuses: Oui
- Pour appareil:PF-12Plus; PF-3 Fish; Advance; Visual
- Tests par set:120
- Plage de mesure:0 • 0,02 • 0,03 • 0,05 • 0,07 • 0,1 • 0,2 • 0,3 • 0,5 mg/L(NO₂⁻); 0,02 - 0,50 mg/L (NO₂⁻)
- Contenu:Réactifs pour 120 déterminations, échelle de couleurs et accessoires dans une boîte
- Cat. No.:MANA931044
- Durée de conservation (mois):18
- Poids:189,74 g (Conditionnement inclus)
- Plateforme:Colorimetric test kits
- Modèle:MANA931044
- Température de stockage:15…25 °C