Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
VISOCOLOR® Colorimetric Test, Hardness

VISOCOLOR® Colorimetric Test, Hardness

VISOCOLOR® ECO Dureté totale, Réactifs pour 110 déterminations et accessoires dans une boîte, 1 goutte correspond à 1 °e, Titration complexométrique, Visual, 170×125×48 mm (Including packaging), 110, 1 KIT
N° de catalogue MANA931029
Fournisseur:   MACHEREY-NAGEL
VISOCOLOR® Colorimetric Test, Hardness
N° de catalogue MANA931029
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
Numéro CAS:  
VISOCOLOR® Colorimetric Test, Hardness
VISOCOLOR® Colorimetric Test, Hardness

VISOCOLOR® ECO Dureté totale, Réactifs pour 110 déterminations et accessoires dans une boîte, 1 goutte correspond à 1 °e, Titration complexométrique, Visual, 170×125×48 mm (Including packaging), 110, 1 KIT

Numéro CAS:  
Prix
53,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents

Réactifs pour la détermination de la dureté dans les échantillons d'eau.

  • Combine une exécution simple avec une grande fiabilité de mesure

Détermination simple directement sur place ou en laboratoire.

Le terme dureté carbonatée décrit la quantité d'ions magnésium et calcium pour laquelle des quantités molaires équivalentes d'hydrogénocarbonate sont disponibles dans la solution.

Substances dangereuses: Oui

Delivery information:

Spécifications

Spécifications

  • Méthode chimique:
    Titration complexométrique
  • Cdt:
    1 KIT
  • Désignation:
    VISOCOLOR® ECO Dureté totale
  • Dimensions:
    170×125×48 mm (Including packaging)
  • Pour appareil:
    Visual
  • Tests par set:
    110
  • Plage de mesure:
    1 goutte correspond à 1 °e
  • Contenu:
    Réactifs pour 110 déterminations et accessoires dans une boîte
  • Cat. No.:
    MANA931029
  • Durée de conservation (mois):
    18
  • Poids:
    202,2 g (Conditionnement inclus)
  • Plateforme:
    Titrimetric test kits
  • Température de stockage:
    15...25 °C

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.