Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

VISOCOLOR® Colorimetric Test, Hardness

VISOCOLOR® ECO Dureté carbonatée, Réactifs pour 100 déterminations et accessoires dans une boîte, 1 goutte correspond à 1 °e, Indicateur mixte, Visual, 170×125×48 mm (Including packaging), 100, 1 KIT
N° de catalogue MANA931014
Fournisseur:   MACHEREY-NAGEL
VISOCOLOR® Colorimetric Test, Hardness
N° de catalogue MANA931014
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
Numéro CAS:  
VISOCOLOR® Colorimetric Test, Hardness
VISOCOLOR® Colorimetric Test, Hardness

VISOCOLOR® ECO Dureté carbonatée, Réactifs pour 100 déterminations et accessoires dans une boîte, 1 goutte correspond à 1 °e, Indicateur mixte, Visual, 170×125×48 mm (Including packaging), 100, 1 KIT

Numéro CAS:  
Prix
53,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents

Réactifs pour la détermination de la dureté dans les échantillons d'eau.

  • Combine une exécution simple avec une grande fiabilité de mesure

Détermination simple directement sur place ou en laboratoire.

Le terme dureté carbonatée décrit la quantité d'ions magnésium et calcium pour laquelle des quantités molaires équivalentes d'hydrogénocarbonate sont disponibles dans la solution.

Substances dangereuses: Oui

 :

Spécifications

Spécifications

  • Méthode chimique:
    Indicateur mixte
  • Cdt:
    1 KIT
  • Désignation:
    VISOCOLOR® ECO Dureté carbonatée
  • Dimensions:
    170×125×48 mm (Including packaging)
  • Pour appareil:
    Visual
  • Tests par set:
    100
  • Plage de mesure:
    1 goutte correspond à 1 °e
  • Contenu:
    Réactifs pour 100 déterminations et accessoires dans une boîte
  • Cat. No.:
    MANA931014
  • Durée de conservation (mois):
    24
  • Poids:
    200,9 g (Conditionnement inclus)
  • Plateforme:
    Titrimetric test kits
  • Température de stockage:
    15...25 °C

Spécifications