Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
VISOCOLOR® Colorimetric Test, Hardness

VISOCOLOR® Colorimetric Test, Hardness

VISOCOLOR® HE Calcium CA 20, recharge, Réactifs pour 200 déterminations dans une boîte, 0,05 - 2,00 °e (1 remplissage de seringue); 0,01 - 0,36 mmol/L (Ca²⁺) (1 remplissage de seringue), Titration complexométrique, Visual, 145×116×45 mm (Including packaging), 200, 1 KIT
N° de catalogue MANA915202
Fournisseur:   MACHEREY-NAGEL
VISOCOLOR® Colorimetric Test, Hardness
N° de catalogue MANA915202
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
Numéro CAS:  
VISOCOLOR® Colorimetric Test, Hardness
VISOCOLOR® Colorimetric Test, Hardness

VISOCOLOR® HE Calcium CA 20, recharge, Réactifs pour 200 déterminations dans une boîte, 0,05 - 2,00 °e (1 remplissage de seringue); 0,01 - 0,36 mmol/L (Ca²⁺) (1 remplissage de seringue), Titration complexométrique, Visual, 145×116×45 mm (Including packaging), 200, 1 KIT

Numéro CAS:  
Prix
40,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents

Réactifs pour la détermination de la dureté dans les échantillons d'eau.

  • Combine une exécution simple avec une grande fiabilité de mesure

Détermination simple directement sur place ou en laboratoire.

Le terme dureté carbonatée décrit la quantité d'ions magnésium et calcium pour laquelle des quantités molaires équivalentes d'hydrogénocarbonate sont disponibles dans la solution.

Substances dangereuses: Oui

Livraison:

Spécifications

Spécifications

  • Méthode chimique:
    Titration complexométrique
  • Cdt:
    1 KIT
  • Désignation:
    VISOCOLOR® HE Calcium CA 20, recharge
  • Dimensions:
    145×116×45 mm (Including packaging)
  • Pour appareil:
    Visual
  • Tests par set:
    200
  • Plage de mesure:
    0,05 - 2,00 °e (1 remplissage de seringue); 0,01 - 0,36 mmol/L (Ca²⁺) (1 remplissage de seringue)
  • Contenu:
    Réactifs pour 200 déterminations dans une boîte
  • Cat. No.:
    MANA915202
  • Durée de conservation (mois):
    18
  • Poids:
    197,7 g (Conditionnement inclus)
  • Plateforme:
    Titrimetric test kits
  • Température de stockage:
    15...25 °C

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.