SPE columns, CHROMABOND® C8
SPE columns, CHROMABOND® C8
Cartouche, C8, PP, 60 Å, 45 µm, >210 mg
N° de catalogue MANA731808
Fournisseur:   MACHEREY-NAGEL
SPE columns, CHROMABOND® C8
N° de catalogue MANA731808
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
SPE columns, CHROMABOND® C8
SPE columns, CHROMABOND® C8
Cartouche, C8, PP, 60 Å, 45 µm, >210 mg
Prix
201,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
CHROMABOND® C8 is an octyl modified silica phase for SPE.
  • Slightly more polar than C18 phase
  • Hydrophobic and more pronounced secondary interactions with polar compounds
  • Suitable for slight nonpolar and polar substances
Recommended for polar pesticides and PCBs.
Spécifications
  • Type de colonne:
    Cartouche
  • Granulométrie:
    45 µm
  • Taille de pore:
    60 Å
  • Seq:
    08
  • Poids du lit:
    >210 mg
  • Matériau de colonne:
    PP
  • Greffage:
    C8
  • Plage de pH:
    2 - 8
  • Cat. No.:
    MANA731808
  • End-capping:
    Non
  • Surface area:
    500 m²/g
  • Charge de carbone:
    8%
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.