Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Extraction thimbles, borosilicate glass

Extraction thimbles, borosilicate glass

57×315 mm, 2,0 mm, MN 649, for dust analysis in hot exhaust gases
N° de catalogue MANA649138
Fournisseur:   MACHEREY-NAGEL
Extraction thimbles, borosilicate glass
N° de catalogue MANA649138
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
Extraction thimbles, borosilicate glass
Extraction thimbles, borosilicate glass

57×315 mm, 2,0 mm, MN 649, for dust analysis in hot exhaust gases

Prix
735,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 ST
Product Details & Documents

Made from glass micro fibers without binder.

  • Pollution monitoring, air sampling
  • High temperature filtration (up to 500 °C)
  • For solvents incompatible with cellulose thimbles (for example strong acids or bases)

Extraction thimbles for high temperatures and aggressive solvents

Spécifications
  • Ø int.×h:
    57×315 mm
  • Type:
    MN 649, for dust analysis in hot exhaust gases
  • Épaisseur:
    2,0 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.