Extraction thimbles
48×145 mm, 2,0 mm
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Aller à :
Product Details & Documents
Extraction thimbles, made of pure cellulose, standard quality. With or without lid available.
- Fat determination in food and feed
- Determination of binder content in asphalt
- Analysis of soil contaminants
- Determination of additives in rubber and elastomers
Spécifications
- Ø int.×h:48×145 mm
- Seq:33
- Épaisseur:2,0 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.