L(-)-Tryptophane
L(-)-Tryptophane
Flacon verre pour solides, 500 g
N° de catalogue A1645.0500
Fournisseur:   PanReac AppliChem
L(-)-Tryptophane
N° de catalogue A1645.0500
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  73-22-3
L(-)-Tryptophane
Flacon verre pour solides, 500 g
Numéro CAS:  73-22-3
Prix
1 070,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymes:  L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
  • Numéro CAS:73-22-3
  • Formule:C₁₁H₁₂N₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00064340
  • Poids moléculaire:204.23 g/mol
  • Index Merck:12,09929
  • Point de fusion:290 °C
  • Densité:1,34 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-795-6
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    500 g