Buffer, triethylammonium acetate, 1 M solution, pH 7,0
Triethylammonium acetate, 1M buffer solution, pH 7,0, 1 L
N° de catalogue A3846.1000
Fournisseur:   PanReac AppliChem
Buffer, triethylammonium acetate, 1 M solution, pH 7,0
N° de catalogue A3846.1000
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  
Buffer, triethylammonium acetate, 1 M solution, pH 7,0
Buffer, triethylammonium acetate, 1 M solution, pH 7,0
Triethylammonium acetate, 1M buffer solution, pH 7,0, 1 L
Numéro CAS:  
Prix
164,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Used for the purification of oligonucleotides.
CAS No.: 5204-74-0
Molecular Formula: C₆H₁₅N · CH₃COOH
Formula Weight: 161,24 g/mol
Density: 1,001 (at 20 °C)
Physical Form: Liquid
Non-volatile Matter: Max. 0,01%
Storage Temperature: Ambient
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 L
  • Désignation:
    Triethylammonium acetate, 1M buffer solution, pH 7,0
  • Cat. No.:
    A3846.1000
  • N ° CAS.:
    5204-74-0
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.