RPMI 1640 - Medium 1 * 10 L
APPCA1538.9010
Frequently Bought Together
Éthanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
: VWR Chemicals
Eau USP, JP, Ph. Eur., purifié
: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.5%, TechniSolv®, pur
: VWR Chemicals
Rhodium standard solution, for ICP-MS, Pure Plus grade
: PerkinElmer