DEPC
DEPC
Flacon Verre, 20 mL
N° de catalogue A0881.0020
Irritant
Fournisseur:   PanReac AppliChem
DEPC
N° de catalogue A0881.0020
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  1609-47-8
DEPC
Flacon Verre, 20 mL
Numéro CAS:  1609-47-8
Prix
103,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 20 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
  • Numéro CAS:1609-47-8
  • Formule:O(COOC₂H₅)₂
  • Numéro MDL:MFCD00009106
  • Poids moléculaire:162.14 g/mol
  • Index Merck:13,08088
  • Point d'ébullition:93 °C (1013 hPa)
  • Densité:1,123 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:69 °C
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:216-542-8
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    20 mL