Cycloheximide
Cycloheximide
Flacon verre pour solides, 25 g
N° de catalogue A0879.0025
Toxique
Santé
Environnement
Fournisseur:   PanReac AppliChem
Cycloheximide
N° de catalogue A0879.0025
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  66-81-9
Cycloheximide
Cycloheximide
Flacon verre pour solides, 25 g
Numéro CAS:  66-81-9
Prix
1 060,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
  • Numéro CAS:66-81-9
  • Formule:C₁₅H₂₃NO₄
  • Numéro MDL:MFCD00082346
  • Poids moléculaire:281.35 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-636-0
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 g