Ethidium bromure solution 0,07 %
Flacon Verre, 15 mL
N° de catalogue A2273.0015
Fournisseur: PanReac AppliChem
Ethidium bromure solution 0,07 %
N° de catalogue A2273.0015
Fournisseur: PanReac AppliChem
Numéro CAS: 1239-45-8
Aller à :
Product Details & Documents
Ethidium bromide solutions with a concentration of 0,7 mg/ml.
Livraison: Supplied in a dropper bottle.
Synonymes: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
- Numéro CAS:1239-45-8
- Formule:C₂₁H₂₀BrN₃
- Numéro MDL:MFCD00011724
- Poids moléculaire:394.31 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:15 mL