Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Flacon Verre, 100 mL
N° de catalogue A4892.0100
Fournisseur:   PanReac AppliChem
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
N° de catalogue A4892.0100
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Flacon Verre, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
35,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Spécifications