Pelles, PharmaScoop
Pelles, PharmaScoop
1700 ml, 230 mm, 135 mm
N° de catalogue 300-0152
Fournisseur:   BURKLE
Pelles, PharmaScoop
N° de catalogue 300-0152
Fournisseur:  BURKLE
Pelles, PharmaScoop
Pelles, PharmaScoop
1700 ml, 230 mm, 135 mm
Prix
303,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable V4A (1.4401). La pelle PharmaScoop a été développée pour répondre aux exigences élevées de l'industrie pharmaceutique, comme décrit par exemple par les prescriptions de la FDA.
  • Conforme BPF
  • Poli haute brillance
  • Sans angles vifs, rainures ou stries dans lesquels des débris d'échantillons pourraient se coincer et falsifier le résultats des prélèvements suivants
La pelle répond à toutes les exigences pour une production et un prélèvement conformes aux BPF.
Spécifications
  • Ø:
    135 mm
  • Capacité:
    1700 ml
  • Longueur:
    230 mm
  • Seq:
    08