Sleeves for ground joints, rigid
Sleeves for ground joints, rigid
10/30
N° de catalogue COWI020.110
Fournisseur:   COWIE
Sleeves for ground joints, rigid
N° de catalogue COWI020.110
Fournisseur:  COWIE
Sleeves for ground joints, rigid
Sleeves for ground joints, rigid
10/30
Prix
7,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of PTFE, grease-free, high vacuum full length rigid sleeves for standard glass joints, with substantial shoulder for ease of handling and repeated use.
  • Rigid sleeves and adapters are inert
  • Usable to 280˚C high vacuum
  • The leakage rate is less
  • High vacuum performance is obtained by transverse sealing rings
Spécifications
  • Pour rodage:
    10/30
  • Seq:
    01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.