Plateaux
Plateaux
Rectangulaires, 3410 ml, - mm, 265×323×55 mm
N° de catalogue 216-1568
Fournisseur:   Novelis
Plateaux
N° de catalogue 216-1568
Fournisseur:  Novelis
Plateaux
Plateaux
Rectangulaires, 3410 ml, - mm, 265×323×55 mm
Prix
1 500,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 400 ST
Product Details & Documents
En aluminium.
  • Sans huile
  • Recyclables
Plateaux multi-usages pour un large éventail d'applications.
Spécifications
  • Ø ext.:
    - mm
  • Capacité:
    3410 ml
  • Désignation:
    Rectangulaires
  • Seq:
    11
  • l×p×h:
    265×323×55 mm