Cellules de numération
Cellules de numération
Cellule de numération, lignes foncées, Fuchs-Rosenthal, 0,2 mm
N° de catalogue 630-1510
Fournisseur:   MARIENFELD
Cellules de numération
N° de catalogue 630-1510
Fournisseur:  MARIENFELD
Cellules de numération
Cellules de numération
Cellule de numération, lignes foncées, Fuchs-Rosenthal, 0,2 mm
Prix
51,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces chambres de numération sont conçues pour la numération des leucocytes et des érythrocytes.
  • Double structure nette
  • Deux grilles de numération avec une division
  • Plusieurs types de designs disponibles
Certifications: IVD 98/79/EC.
Livraison: Livrées avec deux lamelles couvre-objets de 0,4 mm d'épaisseur.
Documents
Spécifications
  • Profondeur de chambre:
    0,2 mm
  • Type:
    Fuchs-Rosenthal
  • Désignation:
    Cellule de numération, lignes foncées