Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Bouchons liège coniques

Bouchons liège coniques

25 mm, 145 mm, 150 mm
Catalog # 217-0616
Supplier:   IBS Stock Items
Bouchons liège coniques
Catalog # 217-0616
Supplier:  IBS Stock Items
Bouchons liège coniques

25 mm, 145 mm, 150 mm

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 20 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents

Liège naturel qualité 1 a, peu poreux.

  • Légers, forme pratique
  • Perçage aisé d'orifices à l'aide d'un perce-bouchon, découpables
  • Conditionnement selon les besoins
Specifications
  • Ø inférieur:
    145 mm
  • Ø supérieur:
    150 mm
  • Hauteur:
    25 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.