Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Bouchons liège coniques

Bouchons liège coniques

25 mm, 115 mm, 120 mm
N° de catalogue 217-0607
Fournisseur:   IBS Stock Items
Bouchons liège coniques
N° de catalogue 217-0607
Fournisseur:  IBS Stock Items
Bouchons liège coniques

25 mm, 115 mm, 120 mm

Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 20 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents

Liège naturel qualité 1 a, peu poreux.

  • Légers, forme pratique
  • Perçage aisé d'orifices à l'aide d'un perce-bouchon, découpables
  • Conditionnement selon les besoins
Spécifications
  • Ø inférieur:
    115 mm
  • Ø supérieur:
    120 mm
  • Hauteur:
    25 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.